Indolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihidroindol
I0033-25ML I0033-250ML
TCIAI0033-25MLEA 21 EUR
TCIAI0033-25ML TCIAI0033-250ML
Indolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Indolina
Formula: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Pto. Ebullición: 231°C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005705
Núm. CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&vid=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %