1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0879-500ML T0879-25ML T0879-100ML
TCIAT0879-500MLEA 170 EUR
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML TCIAT0879-100ML
1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina ≥96.0% (por GC)
1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina
Formula: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005813
Núm. CAS: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %