1,4-Dihidronaftaleno ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DELTA2-Dialin
D0088-1G D0088-5G
TCIAD0088-1GEA 56 EUR
TCIAD0088-1G TCIAD0088-5G
1,4-Dihidronaftaleno ≥80.0% (por GC)
1,4-Dihidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 212°C
Número MDL: MFCD00058963
Núm. CAS: 612-17-9
EINECS: 210-297-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6a7edbb885d71d84c96cb655ff153537a9688&vid=f9b6a7edbb885d71d84c96cb655ff153537a9688&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 80.0 %