Benzotriazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
B0094-500G B0094-25G B0094-100G
TCIAB0094-500GEA 88 EUR
TCIAB0094-500G TCIAB0094-25G TCIAB0094-100G
Benzotriazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Benzotriazol
Formula: C₆H₅N₃
Pto. Ebullición: 350 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005699
Núm. CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01108
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&vid=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency