2-Metilquinoxalina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0580-25G M0580-5G
TCIAM0580-25GEA 96 EUR
TCIAM0580-25G TCIAM0580-5G
2-Metilquinoxalina ≥98.0% (por GC)
2-Metilquinoxalina
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00006727
Núm. CAS: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&vid=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %