2,3-Dimetilquinoxalina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0795-100G D0795-25G D0795-5G
TCIAD0795-100GEA 251 EUR
TCIAD0795-100G TCIAD0795-25G TCIAD0795-5G
2,3-Dimetilquinoxalina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimetilquinoxalina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 130°C
Densidad: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006728
Núm. CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e94951f780f94f0d73f6fa40dd779b25055145f&vid=4e94951f780f94f0d73f6fa40dd779b25055145f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency