p-Menta-1,3-dieno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
M0317-25ML M0317-500ML
TCIAM0317-25MLEA 16 EUR
TCIAM0317-25ML TCIAM0317-500ML
p-Menta-1,3-dieno ≥90.0% (por GC)
p-Menta-1,3-dieno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: -48
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001534
Núm. CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&vid=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %