Piperazina hexahidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Piperazine hydrate
P0447-25G
P0447-500G
TCIAP0447-25GEA
16
EUR
TCIAP0447-25G
TCIAP0447-500G
Piperazina hexahidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Piperazina hexahidrato
Formula:
C₄H₁₀N₂·6H₂O MW: 194.23 g/mol Pto. Ebullición: 145 Pto. de inflamación: 87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149389 Núm. CAS: 142-63-2 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8 III Índice Merck: 14,07464 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |