9,10-Dihidrofenantreno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0554-25G D0554-5G
TCIAD0554-25GEA 246 EUR
TCIAD0554-25G TCIAD0554-5G
9,10-Dihidrofenantreno ≥96.0% (por GC)
9,10-Dihidrofenantreno
Formula: C₁₄H₁₂
Pto. Ebullición: 314°C
Pto. de fusión: 34 °C
Densidad: 1,0953 g/cm³ (14 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001164
Núm. CAS: 776-35-2
EINECS: 212-278-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aac651e569f24c17de67a975688506d7a53b1ff&vid=4aac651e569f24c17de67a975688506d7a53b1ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency