Fluoreno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
9H-Fluorene, Diphenylenmethane
F0017-25G
F0017-500G
TCIAF0017-25GEA
16
EUR
TCIAF0017-25G
TCIAF0017-500G
Fluoreno ≥95.0% (por GC)
Fluoreno
Formula:
C₁₃H₁₀ MW: 166,22 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 113…115 °C Densidad: 1,203 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001111 Núm. CAS: 86-73-7 EINECS: 201-695-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,04155 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 114.0 to 116.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...