2,5-Dimetilfurano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0725-25ML D0725-100ML
TCIAD0725-25MLEA 25 EUR
TCIAD0725-25ML TCIAD0725-100ML
2,5-Dimetilfurano ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimetilfurano
Formula: C₆H₈O
Pto. Ebullición: 92 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003250
Núm. CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&vid=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %