1,1,3,3-Tetrametilguanidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametilguanidina
T0148-25ML T0148-500ML T0148-100ML
TCIAT0148-25MLEA 16 EUR
TCIAT0148-25ML TCIAT0148-500ML TCIAT0148-100ML
1,1,3,3-Tetrametilguanidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetrametilguanidina
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008323
Núm. CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&vid=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %