1,3-Difenilguanidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0723-25G D0723-500G
TCIAD0723-25GEA 17 EUR
TCIAD0723-25G TCIAD0723-500G
1,3-Difenilguanidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3-Difenilguanidina
Formula: C₁₃H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146…147 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001758
Núm. CAS: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03324
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c35b119b9fbf269ef777995591655929e03386&vid=60c35b119b9fbf269ef777995591655929e03386&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency