Difenilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2406-25G
D2406-5G
TCIAD2406-25GEA
126
EUR
TCIAD2406-25G
TCIAD2406-5G
Difenilsilano ≥97.0% (por GC)
Difenilsilano
Formula:
C₁₂H₁₂Si Pto. Ebullición: 127°C Densidad: 0,9962 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003002 Núm. CAS: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...