Difenilsilano 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
D2820-25G D2820-5G
TCIAD2820-25GEA 179 EUR
TCIAD2820-25G TCIAD2820-5G
Difenilsilano 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Difenilsilano
Formula: C₁₂H₁₂Si
MW: 184.31 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003002
Núm. CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&vid=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %