1,1,2,2-Tetrafenildisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1896-1G T1896-5G
TCIAT1896-1GEA 594 EUR
TCIAT1896-1G TCIAT1896-5G
1,1,2,2-Tetrafenildisilano ≥97.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetrafenildisilano
Formula: C₂₄H₂₂Si₂
Número MDL: MFCD00093170
Núm. CAS: 16343-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8773ca824b1077cf73f23dbf115caa833fde60&vid=fd8773ca824b1077cf73f23dbf115caa833fde60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 83.0 deg-C