Hexafenildisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0119-1G H0119-5G
TCIAH0119-1GEA 47 EUR
TCIAH0119-1G TCIAH0119-5G
Hexafenildisilano ≥97.0% (por GC)
Hexafenildisilano
Formula: C₃₆H₃₀Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039558
Núm. CAS: 1450-23-3
EINECS: 215-913-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc189e8a4a788ffb24b95256eaad021b9e031e2&vid=efc189e8a4a788ffb24b95256eaad021b9e031e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity