Fenilhidrazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P0183-25G P0183-500G P0183-100G
TCIAP0183-25GEA 16 EUR
TCIAP0183-25G TCIAP0183-500G TCIAP0183-100G
Fenilhidrazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fenilhidrazina
Formula: C₆H₈N₂
Número MDL: MFCD00007573
Núm. CAS: 100-63-0
Índice Merck: 14,07293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23dfaa6300e6275841ebffadfdefbd363d495c0b&vid=23dfaa6300e6275841ebffadfdefbd363d495c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %