Imidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
I0001-25G I0001-500G I0001-100G
TCIAI0001-25GEA 16 EUR
TCIAI0001-25G TCIAI0001-500G TCIAI0001-100G
Imidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Imidazol
Formula: C₃H₄N₂
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de fusión: 89…90 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27c5226abf7468e9bec014d556f5fb54ad6b5eb&vid=d27c5226abf7468e9bec014d556f5fb54ad6b5eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 0.5 %