1-Bencilimidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Benzyl-1H-imidazole
B3387-25G B3387-5G
TCIAB3387-25GEA 51 EUR
TCIAB3387-25G TCIAB3387-5G
1-Bencilimidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Bencilimidazol
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 72 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00005296
Núm. CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c314592a0951e6153aafdbd35471691608f870f6&vid=c314592a0951e6153aafdbd35471691608f870f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C