1,2-Dimetilimidazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
D1562-25G D1562-500G D1562-100G
TCIAD1562-25GEA 18 EUR
TCIAD1562-25G TCIAD1562-500G TCIAD1562-100G
1,2-Dimetilimidazol ≥98.0% (por GC)
1,2-Dimetilimidazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: 38 °C
Densidad: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005294
Núm. CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a823fd922d0eabb9d9ea646ecdb7579a34f165b&vid=4a823fd922d0eabb9d9ea646ecdb7579a34f165b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency