1-Metilindol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
M0561-25G M0561-5G
TCIAM0561-25GEA 67 EUR
TCIAM0561-25G TCIAM0561-5G
1-Metilindol ≥96.0% (por GC)
1-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: 94…95 °C
Densidad: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005800
Núm. CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&vid=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %