1,2-Dimetilindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-1H-indole, N,2-Dimethylindole
D1391-25G D1391-5G
TCIAD1391-25GEA 148 EUR
TCIAD1391-25G TCIAD1391-5G
1,2-Dimetilindol ≥98.0% (por GC)
1,2-Dimetilindol
Formula: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Número MDL: MFCD00005802
Núm. CAS: 875-79-6
EINECS: 212-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c7ff5f89df464786a41f39b4045cf47abcf410b&vid=1c7ff5f89df464786a41f39b4045cf47abcf410b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C