2-Fenilindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Phenyl-1H-indole
P0188-25G P0188-250G
TCIAP0188-25GEA 16 EUR
TCIAP0188-25G TCIAP0188-250G
2-Fenilindol ≥98.0% (por GC)
2-Fenilindol
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Pto. Ebullición: 420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 186…187 °C
Número MDL: MFCD00005608
Núm. CAS: 948-65-2
EINECS: 213-436-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d196f812ff8e9b50f00c59de421e1d1d7319f3b&vid=3d196f812ff8e9b50f00c59de421e1d1d7319f3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency