1-Metilisoquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0298-1G M0298-100MG
TCIAM0298-1GEA 53 EUR
TCIAM0298-1G TCIAM0298-100MG
1-Metilisoquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Metilisoquinolina
Formula: C₁₀H₉N
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00006902
Núm. CAS: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&vid=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %