Fenantreno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0079-25G P0079-500G
TCIAP0079-25GEA 47 EUR
TCIAP0079-25G TCIAP0079-500G
Fenantreno ≥97.0% (por GC)
Fenantreno
Formula: C₁₄H₁₀
Pto. Ebullición: 340°C
Pto. de fusión: 97…99 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001168
Núm. CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccd4a98a1605ed136fdf8d3f7034682d763b43b&vid=2ccd4a98a1605ed136fdf8d3f7034682d763b43b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency