Pirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0544-25G
P0544-500G
TCIAP0544-25GEA
27
EUR
TCIAP0544-25G
TCIAP0544-500G
Pirazina ≥98.0% (por GC)
Pirazina
Formula:
C₄H₄N₂ Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 52 °C Densidad: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C) |
Número MDL:
MFCD00006122 Núm. CAS: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,07957 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |