2-Etilpirazina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethylpyrazine
E0334-5G E0334-25G
TCIAE0334-5GEA 17 EUR
TCIAE0334-5G TCIAE0334-25G
2-Etilpirazina ≥99.0% (por GC)
2-Etilpirazina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006149
Núm. CAS: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a06aea50a57d03c23c4f6c951f3b733313243e3&vid=1a06aea50a57d03c23c4f6c951f3b733313243e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %