3,5-Dimetilpirazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1647-25G D1647-500G D1647-100G
TCIAD1647-25GEA 17 EUR
TCIAD1647-25G TCIAD1647-500G TCIAD1647-100G
3,5-Dimetilpirazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimetilpirazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 218°C
Densidad: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00005243
Núm. CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb149664cbd74a0c14af1dbc4e2d6b00ac0cecb&vid=afb149664cbd74a0c14af1dbc4e2d6b00ac0cecb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency