1,3,5-Trimetilpirazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2724-25G T2724-5G
TCIAT2724-25GEA 153 EUR
TCIAT2724-25G TCIAT2724-5G
1,3,5-Trimetilpirazol ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Trimetilpirazol
Formula: C₆H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: 30…35 °C
Densidad: 0,9269 g/cm³ (40 °C)
Número MDL: MFCD00015536
Núm. CAS: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&vid=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C