Piridazina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0616-25G
P0616-5G
TCIAP0616-25GEA
141
EUR
TCIAP0616-25G
TCIAP0616-5G
Piridazina ≥99.0% (por GC)
Piridazina
Formula:
C₄H₄N₂ MW: 80.09 g/mol Pto. Ebullición: 208°C Pto. de fusión: –8°C Pto. de inflamación: 85°C |
Número MDL:
MFCD00006463 Núm. CAS: 289-80-5 EINECS: 206-025-5 Índice Merck: 14,07969 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |