3-Metilpiridazina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0872-25ML M0872-5ML
TCIAM0872-25MLEA 661 EUR
TCIAM0872-25ML TCIAM0872-5ML
3-Metilpiridazina ≥97.0% (por GC)
3-Metilpiridazina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Densidad: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00006469
Núm. CAS: 1632-76-4
EINECS: 216-640-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&vid=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %