2,2'-Bipiridilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Bipiridina
B0468-25G B0468-500G B0468-100G
TCIAB0468-25GEA 39 EUR
TCIAB0468-25G TCIAB0468-500G TCIAB0468-100G
2,2'-Bipiridilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2,2'-Bipiridilo
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Pto. Ebullición: 273°C
Pto. de fusión: 70…72 °C
Densidad: 1,326 g/cm³ (-150 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006212
Núm. CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f034e3d688e952a90bfb14613620ae5c61137e11&vid=f034e3d688e952a90bfb14613620ae5c61137e11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 69.5 to 72.0 deg-C
Solubility in EtOH transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %