4-Metilpirimidina ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0356-25G M0356-5G
TCIAM0356-25GEA 135 EUR
TCIAM0356-25G TCIAM0356-5G
4-Metilpirimidina ≥96.0% (by titrimetric analysis)
4-Metilpirimidina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: 32 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006115
Núm. CAS: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&vid=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %