Hexametilentetramina 99,0 GC, T
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metenamina, Hexamina, Urotropina
H0093-25G H0093-500G
TCIAH0093-25GEA 18 EUR
TCIAH0093-25G TCIAH0093-500G
Hexametilentetramina 99,0 GC, T
Hexametilentetramina
Formula: C₆H₁₂N₄
MW: 140.19 g/mol
Pto. de fusión: 280
Pto. de inflamación: 250
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006895
Núm. CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,05966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc7c6d7843d45b3d7c0b52ea49178c3b3a34276b&vid=cc7c6d7843d45b3d7c0b52ea49178c3b3a34276b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency