Trifenileno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
T0513-1G T0513-100MG
TCIAT0513-1GEA 78 EUR
TCIAT0513-1G TCIAT0513-100MG
Trifenileno ≥96.0% (por GC)
Trifenileno
Formula: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 425°C
Pto. de fusión: 199 °C
Densidad: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001108
Núm. CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70150a32e28ffeea4b05475857393c4e5a78b30b&vid=70150a32e28ffeea4b05475857393c4e5a78b30b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C