11-Bromo-1-undeceno ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3576-5G B3576-25G
TCIAB3576-5GEA 54 EUR
TCIAB3576-5G TCIAB3576-25G
11-Bromo-1-undeceno ≥94.0% (por GC)
11-Bromo-1-undeceno
Formula: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040825
Núm. CAS: 7766-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&vid=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %