3-Bromo-2-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-2-picolina
B2962-1G
B2962-5G
TCIAB2962-1GEA
64
EUR
TCIAB2962-1G
TCIAB2962-5G
3-Bromo-2-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-metilpiridina
Formula:
C₆H₆BrN MW: 172.02 g/mol Pto. Ebullición: 76°C Pto. de inflamación: 79°C |
Número MDL:
MFCD00191224 Núm. CAS: 38749-79-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |