4-Bromoindol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1H-indole
B1797-1G B1797-5G
TCIAB1797-1GEA 26 EUR
TCIAB1797-1G TCIAB1797-5G
4-Bromoindol ≥97.0% (por GC)
4-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00671502
Núm. CAS: 52488-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f20ec4fcca7eb69689ba73311ca02e1f4eb69f5f&vid=f20ec4fcca7eb69689ba73311ca02e1f4eb69f5f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %