5-Bromo-2-furaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromofurfural
B1954-25G B1954-5G
TCIAB1954-25GEA 116 EUR
TCIAB1954-25G TCIAB1954-5G
5-Bromo-2-furaldehído ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-furaldehído
Formula: C₅H₃BrO₂
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00159501
Núm. CAS: 1899-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbaf42871bfdbda09c76b08fae3157bc0c1ef9d8&vid=dbaf42871bfdbda09c76b08fae3157bc0c1ef9d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency