1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-cloro-1-fluorobenceno
B3349-25G B3349-5G
TCIAB3349-25GEA 135 EUR
TCIAB3349-25G TCIAB3349-5G
1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Número MDL: MFCD00142587
Núm. CAS: 110407-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&vid=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %