2'-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Bromoacetophenone
B0538-25G B0538-5G
TCIAB0538-25GEA 101 EUR
TCIAB0538-25G TCIAB0538-5G
2'-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000067
Núm. CAS: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&vid=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %