Cloruro de 3-bromobenzoilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0557-25G
B0557-5G
TCIAB0557-25GEA
81
EUR
TCIAB0557-25G
TCIAB0557-5G
Cloruro de 3-bromobenzoilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 3-bromobenzoilo
Formula:
C₇H₄BrClO Pto. Ebullición: 240°C Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 107°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000669 Núm. CAS: 1711-09-7 EINECS: 216-978-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...