Cloruro de 5-bromovalerilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2059-25G B2059-250G B2059-5G
TCIAB2059-25GEA 110 EUR
TCIAB2059-25G TCIAB2059-250G TCIAB2059-5G
Cloruro de 5-bromovalerilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 5-bromovalerilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCl
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00013660
Núm. CAS: 4509-90-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6115efa5a9999afcf19fdc332e420bbe12801eb&vid=d6115efa5a9999afcf19fdc332e420bbe12801eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %