(±)-Ácido 2-bromopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0644-25G B0644-500G
TCIAB0644-25GEA 18 EUR
TCIAB0644-25G TCIAB0644-500G
(±)-Ácido 2-bromopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 2-bromopropionico
Formula: H₃CBrCHCOOH
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: ∼25 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00004211
Núm. CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98f18e377f3516e0203fef4ae6957f73b1c986e3&vid=98f18e377f3516e0203fef4ae6957f73b1c986e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %