Ácido (3-bromofenil)acético ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
B1927-25G B1927-5G
TCIAB1927-25GEA 139 EUR
TCIAB1927-25G TCIAB1927-5G
Ácido (3-bromofenil)acético ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3-bromofenil)acético
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 308
Número MDL: MFCD00004330
Núm. CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da73bf687788749dc0eb621bfdcab6f09595e5a&vid=6da73bf687788749dc0eb621bfdcab6f09595e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C