trans-3-Bromocinnamic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1961-25G B1961-5G
TCIAB1961-25GEA 146 EUR
TCIAB1961-25G TCIAB1961-5G
trans-3-Bromocinnamic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
trans-3-Bromocinnamic acid
Formula: C₉H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 178…182 °C
Número MDL: MFCD00004382
Núm. CAS: 14473-91-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11155bbe0f22aceb1a327013e0bec9f1a6920236&vid=11155bbe0f22aceb1a327013e0bec9f1a6920236&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency