2-Bromo-3-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3666-1G B3666-5G
TCIAB3666-1GEA 46 EUR
TCIAB3666-1G TCIAB3666-5G
2-Bromo-3-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 62°C
Número MDL: MFCD04114128
Núm. CAS: 40273-45-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&vid=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %