Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2722-25G
B2722-5G
TCIAB2722-25GEA
246
EUR
TCIAB2722-25G
TCIAB2722-5G
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
Formula:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00142874 Núm. CAS: 394-28-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |