4-Bromo-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3074-25G
B3074-5G
TCIAB3074-25GEA
129
EUR
TCIAB3074-25G
TCIAB3074-5G
4-Bromo-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₂ Pto. Ebullición: 105°C Densidad: 1,76 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00014685 Núm. CAS: 349-03-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...